Drukuj
Folia uszczelniająca do płytek PCR, Axygen® CyclerSeal
Dostawca: Corning
PCR-TS PCR-TS-900
732-7508EA 370 PLN
732-7508 732-1381
Folia uszczelniająca do płytek PCR, Axygen® CyclerSeal
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Safeguards samples during transport and storage. Ideal for sealing PCR microplates, but also suitable for other microplates.
  • When used with a compression mat, eliminates well-to-well contamination and cross-over
  • Functional temperature range: −40 to +104 °C
  • Colour: transparent