Drukuj
Folia uszczelniająca, Axygen®
Dostawca: Corning
BF-400 BF-400-S
732-1027EA 494 PLN
732-1027 732-1028
Folia uszczelniająca, Axygen®
Plomby Uszczelki mikropłytkowe
Porous film seals PP and PS culture plates, 96 and 384-well plates, and other assay plates.
  • Allows effective gas exchange for cellular and bacterial cultivation and prevents contamination
  • Sterile packs available