Drukuj
Szufelki miarowe
Dostawca: Brand
139040 139035
231-0114EA 318 PLN
231-0114 231-0331
Szufelki miarowe
Szufelki do próbek
HDPE, natural coloured. With flat, bevelled end.
  • Good chemical resistance
  • Good thermal resistance
  • Robust, unbreakable construction