Drukuj
Chochla laboratoryjne
Dostawca: BOCHEM
8740 8741 8742 8743 8744 8745
231-1101EA 115 PLN
231-1101 231-1102 231-1103 231-1104 231-1105 231-1106
Chochla laboratoryjne
Szufelki do próbek
Stainless steel 18/10, anti-magnetic and electropolished.
  • Complete with flat handle
  • Corrosion resistant
  • Excellent thermal resistance