Drukuj
Nożyczki laboratoryjne, proste
Dostawca: HAMMACHER KARL
HSB586-18 HSB602-14
233-1114EA 215 PLN
233-1114 233-0075
Nożyczki laboratoryjne, proste
Nożyce
Stainless steel, with plastic handles.
  • Ideal for a wide range of laboratory applications
  • Corrosion resistant
  • Easy action