Drukuj
Nożyczki do fizjologii, proste
Dostawca: HAMMACHER KARL
HWB050-13 HWB052-14
233-0085EA 608 PLN
233-0085 233-0086
Nożyczki do fizjologii, proste
Nożyce
Stainless steel 18/10, anti-magnetic.
  • Sharp-sharp
  • Ideal for a wide range of laboratory applications
  • Acid-resistant
  • Autoclavable