Drukuj
Uchwyty do ostrzy chirurgicznych
Dostawca: BAYHA
FIGUR1 FIGUR4 FIGUR5
233-5201EA 271 PLN
233-5201 233-5202 233-5203
Uchwyty do ostrzy chirurgicznych
Ostrza, skalpele i uchwyty do ostrzy Uchwyty do ostrzy chirurgicznych
Stainless steel.
  • Available in solid form or as version with hollow handle (233-5203)
  • Large selection of sterile and non sterile scalpel blades available; all blade shapes fit into any BAYHA handle
  • Proven latch system for tight fit of the blade in the handle
  • Easy and safe exchange of scalpel blades