Drukuj
Zaklejki, close-it
Dostawca: BURKLE
5303-0011 5303-0012 5303-0014 5303-0016 5303-0002 5303-1012 5303-1011 5303-1014 5303-1015 5303-1016 5303-1002 5303-0015
312-1154EA 377 PLN
312-1154 312-1151 312-1153 312-1152 312-1155 312-1161 312-1162 312-1163 312-1164 312-1165 312-1166 312-1157
Zaklejki, close-it
Etykiety
Designed to seal the holes in sacks or boxes created when samples are taken, the strong adhesive on the 'close-it' label allows adhesion to surfaces that are slightly moist, frozen or coated with powder. The aluminium backing creates a vapour barrier and seals the container hermetically.
  • Mocny klej
  • Duże miejsce na opis
  • Kolorowe kody do łatwego rozpoznania
Dodatkowe informacje: Rolka zawiera 500 sztuk (95x95 mm), 250 sztuk (150x150 mm).