Drukuj
VWR®, duże stojaki H (B)
Dostawca: VWR Collection
241-0116EA 2820 PLN
241-0116 241-0117
VWR®, duże stojaki H (B)
Statywy laboratoryjne
Statyw w kształcie litery H, ze stalowo-niklowym prętem i z szarą, żeliwną podstawą o wymiarach 420×400 mm.
  • Statyw w kształcie H ma regulowaną podstawę
  • Przystosowany do mocowań w każdym z trzech położeń