Drukuj
VWR®, Płyty do statywu
Dostawca: VWR
VWR®
241-0089EA 1610 PLN
241-0089
VWR®, Płyty do statywu
Statywy laboratoryjne
Płyta podtrzymująca, kwadratowa
  • Duża powierzchnia: 200×200 mm
  • Może być mocowana do prętów o średnicy do 16 mm za pomocą śruby skrzydełkowej
  • Otwór centralny: średnica 7 mm