Drukuj
Trójnóg do statywu
Dostawca: USBECK Laborgeräte
2021 2022 2023 2020
241-0245EA 141 PLN
241-0245 241-0246 241-0341 241-0377
Trójnóg do statywu
Statywy laboratoryjne
Steel, powder coated.
  • With M10 threaded hole
  • No support rod
  • Non-slip, rubber feet ensure firm footing