Drukuj
VWR®, Podnośniki laboratoryjne
Dostawca: VWR Collection
245-1222EA 803 PLN
245-1222 245-1223 245-1220 245-1221 245-1228 245-1227 245-1226
VWR®, Podnośniki laboratoryjne
Podnośniki laboratoryjne
High quality, stable and inexpensive range of lifting platforms for a variety of uses. With plates made from matt, brushed, non rusting stainless steel, and smooth running aluminium frame with scissor action. Rubber feet ensure stable support.
  • Ergonomiczne pokrętło dla łatwej regulacji wysokości
  • Dostępne w kilku różnych rozmiarach platform
  • Z otworem M10 do prętów (oprócz 245-1220)