Drukuj
VWR®, Uchwyt lejka
Dostawca: VWR Collection
241-0105EA 810 PLN
241-0105 241-0106
VWR®, Uchwyt lejka
Statywy laboratoryjne
PP, biały.
  • Łącznik krzyżowy ze stali nierdzewnej do prętów o średnicy do 12 mm
  • Kwasoodporny