Drukuj
Pierścienie do statywu z łącznikiem
Dostawca: USBECK Laborgeräte
2920 2921 2922
241-7525EA 79.6 PLN
241-7525 241-7526 241-7527
Pierścienie do statywu z łącznikiem
Pierścienie do statywów
Galvanised steel (8 mm Ø).
  • With integral bosshead for fixing to retort stand
  • Three-point bearing
  • Nickel plated brass screw