Drukuj
Klamry do naczyń reakcyjnych, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
290713407 290714609 290715108 290715708 290716104
SCOT290713407EA 330 PLN
SCOT290713407 201-1318 201-0193 201-0194 SCOT290716104
Klamry do naczyń reakcyjnych, DURAN®
Zaciski Zaciski uniwersalne
Ze stali nierdzewnej.
  • Prosty montaż i demontaż
  • Z trzech segmentów
  • Szybkie zwolnienie
Do mocowania naczynia reakcyjnego z pokrywą.