Drukuj
Uszczelki do naczyń reakcyjnych, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
292223406 292224608 292226103 292225107 292225707
273-0161EA 240 PLN
273-0161 201-0162 273-0165 201-0163 201-0164
Uszczelki do naczyń reakcyjnych, DURAN®
Plomby Pierścienie uszczelniające
Wykonane z silikonu w powłoce FEP, czerwone.
  • Gwarancja bardzo dobrego uszczelnienia szlifów
  • Odporne na temperaturę od −200 do +200 °C
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
Uszczelki z płaskim kołnierzem z wgłębieniem.