Drukuj
Uszczelki do naczyń reakcyjnych, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
292254602 292255701 292256106 292255101 292253409
201-0160EA 85.2 PLN
201-0160 201-0161 SCOT292256106 SCOT292255101 201-0159
Uszczelki do naczyń reakcyjnych, DURAN®
Plomby Pierścienie uszczelniające
Wykonane z silikonu (VMQ), przezroczystego.
  • Gwarancja bardzo dobrego uszczelnienia szlifów
  • Odporne na temperaturę od −50 do +200 °C
  • Dobra odporność chemiczna
O-rings for flat flanges with groove.