Drukuj
Klamry do naczyń reakcyjnych z prętem
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06246510 06246515 06246506
201-1140EA 2980 PLN
201-1140 201-1141 201-1139
Klamry do naczyń reakcyjnych z prętem
Zaciski Zaciski uniwersalne
Poliester wzmocniony włóknem szklanym.
  • Szybki, łatwy montaż i demontaż
  • Bardzo wytrzymały
  • Bezpieczny uchwyt do naczyń reakcyjnych
Do mocowania reaktora szklanego na statywie.