Drukuj
Naczynia reakcyjne, okrągłodenne, z płaskim kołnierzem
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06005273 06005288 06005294 06005494 06005149 06005158 06005170 06005270 06005279 06005285 06005485 06005488 06005585 06005588 06005594
201-0121EA 1350 PLN
201-0121 201-0124 201-0125 LENZ06005494 LENZ06005149 LENZ06005158 LENZ06005170 LENZ06005270 201-0122 201-0123 LENZ06005485 LENZ06005488 LENZ06005585 LENZ06005588 LENZ06005594
Naczynia reakcyjne, okrągłodenne, z płaskim kołnierzem
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt kolby
Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Temperatura maksymalna 250 °C. Ciśnienie maksymalne 1,0 bara przy objętości 2000/4000 ml i 6000 ml oraz 0,5 bara do objętości 10 000 ml i 20 000 ml
Uwaga: Important: At a maximum operating temperature of 250 °C and at permissible operating pressure, the temperature difference in the glass wall of the flat flange reaction vessels may not exceed 30 °C.