Drukuj
Pokrywy z płaskim kołnierzem z 5 szyjami
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06105244 06105464 06105444 06105241 06105264 06105544 06105564
LENZ06105244EA 1640 PLN
LENZ06105244 LENZ06105464 201-1143 201-1142 LENZ06105264 LENZ06105544 LENZ06105564
Pokrywy z płaskim kołnierzem z 5 szyjami
Pokrywki Pokrywy naczyń reakcyjnych
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
With flat laboratory flange (DN). Straight middle neck, three angled side necks and one straight side neck with standard ground joints.