Drukuj
Pokrywy z płaskim kołnierzem z 3 szyjami
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06103444 06103464 06103564 06103244 06103141 06103241 06103264 06103544 06103111
LENZ06103444EA 2070 PLN
LENZ06103444 LENZ06103464 LENZ06103564 201-1148 LENZ06103141 201-1147 LENZ06103264 LENZ06103544 LENZ06103111
Pokrywy z płaskim kołnierzem z 3 szyjami
Pokrywki Pokrywy naczyń reakcyjnych
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
With flat laboratory flange (DN). Straight 29/32 standard ground middle neck, and two standard ground side necks.