Drukuj
Pokrywy z płaskim kołnierzem z 1 szyją, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
DA4/100 DA5/100 DA5/75
201-0257EA 870 PLN
201-0257 201-0525 201-0258
Pokrywy z płaskim kołnierzem z 1 szyją, Quickfit®
Pokrywki Pokrywy naczyń reakcyjnych
PYREX®, borosilicate glass.
  • For use with Quickfit® wide neck reaction flasks and culture vessels
  • Excellent chemical resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With precision ground, flat flange joint.