Drukuj
Pokrywy z płaskim kołnierzem z 4 szyjami, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
243923406 243924608 243924702 243925107 243925707 243925801 243925904 243926009 243964603
273-0131EA 1410 PLN
273-0131 201-0133 201-0134 201-0130 201-0135 201-0136 201-0137 201-0138 273-0132
Pokrywy z płaskim kołnierzem z 4 szyjami, DURAN®
Pokrywki Pokrywy naczyń reakcyjnych
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Do użytku próżniowego. Płaski kołnierz (DN). Szyja środkowa prosta ze szlifem NS 29/32 lub NS 45/40. Maksymalne ciśnienie w 250 °C: 1,0 bar.