Drukuj
Zlewka z płaskim kołnierzem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
243915406 243916805 243945409 243946302 243946808 243916308
201-0146EA 708 PLN
201-0146 273-0148 201-0141 201-0142 201-0143 273-0147
Zlewka z płaskim kołnierzem, DURAN®
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt zlewki
DURAN®, szkło borokrzemianowe 3.3, bezbarwne, płaska szyjka (DN) z zagłębioną uszczelką do zastosowań próżniowych. Maksymalne ciśnienie przy 250°C: 0,5 bara.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Uwaga: Uwaga: Przy maksymalnej temperaturze pracy 250 °C i dopuszczalnym ciśnieniu roboczym, różnica temperatur ścian kołnierza nie może przekroczyć 30 °C.