Drukuj
Naczynia reakcyjne, cylindryczne, z płaskim kołnierzem i płaszczem termostatującym
Dostawca: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06011258 06011270 06011273 06011137 06011149 06011158 06011249 06011276 06011279 06011473 06011476 06011479 06011482 06011485 06011488
LENZ06011258EA 3400 PLN
LENZ06011258 LENZ06011270 201-0018 LENZ06011137 LENZ06011149 LENZ06011158 LENZ06011249 LENZ06011276 LENZ06011279 LENZ06011473 LENZ06011476 LENZ06011479 LENZ06011482 LENZ06011485 LENZ06011488
Naczynia reakcyjne, cylindryczne, z płaskim kołnierzem i płaszczem termostatującym
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt cylindryczny
DURAN®, borosilicate glass, clear, with flat bottom.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wysoka odporność temperaturowa
  • Odporne na duże zmiany temperatury
Reaktor cylindryczny, płaskodenny z podziałką. Płaszcz z podłączeniem KF 15.