Drukuj
Pokrywy do naczyń reakcyjnych z 4 lub 5 szyjami, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
MAF4/41 MAF2/32
201-8062EA 1160 PLN
201-8062 201-8579
Pokrywy do naczyń reakcyjnych z 4 lub 5 szyjami, Quickfit®
Pokrywki Pokrywy naczyń reakcyjnych
Lids, PYREX® borosilicate glass, with precision ground, flat flange joints.
  • For use with Quickfit® reaction flasks and culture vessels
  • Excellent chemical resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes