Drukuj
Naczynia reakcyjne, cylindryczne, z płaskim kołnierzem, DURAN®
Dostawca: DWK Life Sciences
243902408 243903601 243904409 243905405 243906307 243907106 243907603 243908608
273-0111EA 243 PLN
273-0111 273-0112 201-0113 201-0114 201-0115 201-0116 201-0117 201-0118
Naczynia reakcyjne, cylindryczne, z płaskim kołnierzem, DURAN®
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt cylindryczny
DURAN®, szkło borokrzemowe 3.3, przezroczyste, z okrągłym dnem.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Odporność na wysoką temperaturę
  • Minimalna rozszerzalność cieplna, zapewniająca wysoką odporność na zmiany temperatury
Z płaskim kołnierzem (DN) z wgłębieniem na uszczelkę do użytku próżniowego. Maksymalne ciśnienie w 250 °C: 2.5 bar dla 100 i 250 ml; 1.5 bar dla 500, 1000 i 2000 ml; 1.0 bar dla 4000 i 6000 ml; i 0.5 bar dla 10000 ml.
*Vessel cylindrical throughout and has a flat bottom.
Uwaga: Important: Przy maksymalnej temperaturze pracy 250 °C iWięcej informacji o produkcie