Drukuj
Naczynia do hodowli, cylindryczne, z płaskim kołnierzem, Quickfit®
Dostawca: SciLabware
FV1L FV2L FV5L FV10L FV20L
201-8553EA 690 PLN
201-8553 201-8555 201-8556 BIBBFV10L BIBBFV20L
Naczynia do hodowli, cylindryczne, z płaskim kołnierzem, Quickfit®
Naczynia reakcyjne Naczynia reakcyjne, kształt cylindryczny
PYREX®, borosilicate glass.
  • For use with Quickfit® flat flange lids and retaining clips
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
Precision ground, flat flange joint. Ideal for fermentation and culture work.