Drukuj
Osłony chroniące przed promieniowaniem beta, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
6700-1812 6700-2418
113-2803EA 2180 PLN
113-2803 113-2804
Osłony chroniące przed promieniowaniem beta, Nalgene®
Osłony / ekrany Osłony chroniące przed promieniowaniem
Akrylowe, przeźroczyste, grubość: 9 mm
  • Głeboka podstawa (305mm) zapewnia dużą płaską powierzchnię pracy i minimalizuje ryzyko powstawania "gorących punktów" na stole roboczym
  • Zaprojektowane by chronić pracownika podczas pracy z izotopami emitującymi promieniowanie beta
Meets OSHA Standard 29 CFR Part 1910, 1030
Certyfikaty: Spełnia Standard OSHA 29 CFR część 1910,1030.