Drukuj
Statyw na probówki z PMMA
Dostawca: KARTELL
889 890 891
212-6350EA 363 PLN
212-6350 212-6356 212-0223
Statyw na probówki z PMMA
Statywy do probówek Tube Racks
Plexiglas (PMMA)
  • 2 poziomowy
  • Mniejsze otwory na dolnym poziomie aby bezpiecznie trzymać probówki