Drukuj
Statywy na probówki do łaźni wodnych
Dostawca: Bel-Art Products, a Part of SP
F188670001 F188640001
212-6255EA 689 PLN
212-6255 212-6258
Statywy na probówki do łaźni wodnych
Statywy do probówek Tube Racks
PP, white.
  • Excellent chemical resistance
  • Heat resistant up to +121 °C, autoclavable
  • Very stable
Due to its special blend of materials, this rack can be submerged without additional weight on the base of the bath.