Drukuj
Okrągłe statywy na mikroprobówki i probówki
Dostawca: Bel-Art Products, a Part of SP
F187431016 F187431020 F187410020
212-9260EA 257 PLN
212-9260 212-6264 212-9243
Okrągłe statywy na mikroprobówki i probówki
Statywy do probówek Tube Racks
PP, red or white.
  • Excellent chemical resistance
  • Heat resistant up to 120 °C, autoclavable
  • Very stable, unbreakable
Versatile. Practical for applications where you experience problems when using square racks. Ideal for use in water baths. Alphanumeric position designators for easy sample identification. Stackable.