Drukuj
VWR®, Statywy na probówki
Dostawca: VWR Collection
525-0192EA 573 PLN
525-0192 525-0193 525-0194 525-0195
VWR®, Statywy na probówki
Statywy do probówek Tube Racks
PTFE.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Zakres temperatur od –200 to +280 °C
  • Gładka powierzchnia umożliwia dokładne czyszczenie
Wytrzymały, wysoka odporność chemiczna i termiczna. Do stosowania w zamrażarkach, chłodniach, jak również suszarkach, termostatach wysokotemperaturowych.