Drukuj
Statywy na probówki, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5929-0016 5929-0020 5929-0030 5930-0016 5930-0020 5930-0030
212-8322EA 621 PLN
212-8322 212-8323 212-8324 212-8332 212-8333 212-8335
Statywy na probówki, Nalgene®
Statywy do probówek Tube Racks
PC, przeźroczyste z biały dnem lub PP, białe.
  • PC: autoklawowalne (z czasem wpłynie to na siłe mechaniczną), nie unoszą się w łaźni wodnej
  • dobra odporność chemiczna
  • PP: nieautoklawowalne; bardzo dobra odporność chemiczna
  • Wszytskie statywy mają oznaczenia alfanumeryczne do łatwej identyfikacji próbek
Ergonomiczne uchwyty do łatwiejszego transportu pełnych statywów. Puste statywy tej samej długości mogą być układane w stosy.