Drukuj
Statywy ociekowe na probówki, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5977-0013 5977-0017 5977-0313 5977-0317
211-7211EA 284 PLN
211-7211 211-7221 211-7214 211-7224
Statywy ociekowe na probówki, Nalgene®
Statywy do probówek Tube Racks
PP, wzmocnione.
  • Odporność termiczna do +135 °C, autoklawowalne
  • Nie unoszą się w łaźni wodnej
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
Statywy z kołkami są idealne do wszystkich rodzajów probówek. Mogą być także użyte do suszenia probówek oraz płytek chromatograficznych i elektroforetycznych.