Drukuj
Statywy na probówki
Dostawca: KARTELL
130 131 135
212-6710EA 66 PLN
212-6710 212-6895 212-6896
Statywy na probówki
Statywy do probówek Tube Racks
PP, white.
  • Dobra chemiczna i termiczna odporność
  • Może być używany w łaźniach wodnych
  • Zawartośc probówek jest stale widoczna
Stworzone do miareczkowania.