Drukuj
Statywy na probówki, Unwire™, Half-Racks, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5972-0013 5972-0016 5972-0020 5972-0025 5972-0030 5972-0313 5972-0316 5972-0320 5972-0325 5972-0330 5972-0413 5972-0416 5972-0420 5972-0430 5972-0513 5972-0516 5972-0520 5972-0530
212-8211EA 136 PLN
212-8211 212-8221 212-8231 212-8241 212-8251 212-8214 212-8224 212-8234 212-8244 212-8254 212-8215 212-8225 212-8235 212-8255 212-8216 212-8226 212-8236 212-8256
Statywy na probówki, Unwire™, Half-Racks, Nalgene®
Statywy do probówek Tube Racks
ResMer™, kodowane kolorami.
  • Odporność termiczna do +135 °C, autoklawowalne
  • O połowę mniejsze od standardowych statywów, zajmują mniej miejsca
  • Dobra odporność chemiczna
Technologia wytwarzania ResMer™ wydłuża żywotność tych statywów w takich warunkach jak autoklawowanie, mycie w zmywarce, dezynfekcja chemiczna i chłodzenie. Nie da się ich pomylić dzięki trwałym i jasnym kolorom. Statywy nie unoszą się, więc można ich używać na lodzie i w łaźniach wodnych.