Drukuj
Statywy na probówki, Unwire™, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5976-0013 5976-0016 5976-0313 5976-0316 5976-0413 5976-0416 5976-0513 5976-0516
212-8161EA 161 PLN
212-8161 212-8171 212-8162 212-0046 212-8163 212-8173 212-8164 212-8174
Statywy na probówki, Unwire™, Nalgene®
Statywy do probówek Tube Racks
PP, kolorowe.
  • Puste statywy mogą być układane w stosy
  • Bardzo dobra odporność chemiczna
  • Nie sterylizować w autoklawie
Statywy te utrzymują wypełnione probówki bezpiecznie w odpowiedniej pozycji. Nie unoszą się w łaźni wodnej.