Drukuj
VWR®, Statywy na mikroprobówki, pływające
Dostawca: VWR Collection
211-0223EA 239 PLN
211-0223 211-0226
VWR®, Statywy na mikroprobówki, pływające
Statywy do probówek Tube Racks
PP.
  • Wymienne stopki umożliwiają szybkie i łatwe usunięcie probówek
  • Nadaje się również do krioprobówek o pojemności do 2 ml
  • Stabilna, wysoka odporność chemiczna
Zapewniają utrzymanie probówek o pojemności od 0,5 do 2 ml w stałej temperaturze w łaźniach wodnych. Statywy unoszą się nawet gdy sa pełne. Probówki są utrzymywane na swoim miejscu w ramie i nie unoszą się. Dodatkowe uchwyty dla łatwiejszego wkładania i wyjmowania z kąpieli wodnej i przenoszenia. Nie nadają się do sterylizacji w autoklawie.