Drukuj
Statywy na mikroprobówki, pływające, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5974-0404 5974-1015 5974-4015
211-7312EA 316 PLN
211-7312 211-7314 211-7313
Statywy na mikroprobówki, pływające, Nalgene®
Statywy do probówek Tube Racks
PP, floating.
  • Odporność termiczna od −70 do +100 °C, autoklawowalne
  • Oznaczenia alfanumeryczne do łatwej identyfikacji próbek
  • Uchwyty pozwalają na łatwe przenoszenie, przesuwanie i wyjmowanie statywów
Idealne do rozmrażania, chłodzenia oraz inkubacji próbek w niskich i wysokich temperaturach. Statyw pozostaje uniesiony nawet gdy jest pełny. Probówki są unoszone nad obrzeżem. Okrągłe statywy 211-7313 i 211-7314 pasują do niskich zlewek 400 i 1000 ml.