Drukuj
Statywy na mikroprobówki
Dostawca: Bel-Art
390-6242EA 405 PLN
390-6242
Statywy na mikroprobówki
Statywy do probówek Tube Racks
PP, autoclavable.
  • Designed for stable use in water baths
  • Easy to load microtubes
Hole Ø: 10,8 mm.