Drukuj
Statywy na mikroprobówki, Azlon®
Dostawca: SciLabware
RPB001P RPW001P
AZLORPB001PEA 706 PLN
AZLORPB001P AZLORPW001P
Statywy na mikroprobówki, Azlon®
Statywy do probówek Tube Racks
PP, autoclavable.
  • Designed for stable use in water baths
  • Stackable when empty or full
  • Alphanumeric grid reference aids tube identification