Drukuj
Statywy na mikroprobówki
Dostawca: KARTELL
563-03 563-04 563-10 563-06
732-2000EA 110 PLN
732-2000 732-2001 732-2003 732-2002
Statywy na mikroprobówki
Statywy do probówek Tube Racks
PP, autoklawowalne.
  • Wszechstronne statywy, mogą być stosowane na sucho, w kąpieli wodnej lub w zamrażarkach
  • Stackable when empty or full
  • Alfanumeryczne oznaczenia pozycji ułatwiają identyfikację próbek
Może pomieścić 100 mikroprobówek o pojemności 1,5 ml zamknięte lub bez zamknięcia albo 50 mikroprobówek o pojemności 1,5 ml z otwartym. korkiem.