Drukuj
Płyta ociekowa, montowana na ścianie
Dostawca: Kartell
Kartell
149-1310EA 1120 PLN
149-1310
Płyta ociekowa, montowana na ścianie
Statywy do probówek Stojaki ociekowe
PS, szary.
  • The draining rods can be inserted and replaced as required
  • Supplied complete with drainage tube and fixtures for wall mounting
  • Optional rods for narrow-necked vessels are available to order under article number 212-6109