Drukuj
VWR®, Płyty ociekowe
Dostawca: VWR
VWR®
211-0196EA 970 PLN
211-0196 82024-450
VWR®, Płyty ociekowe
Statywy do probówek Stojaki ociekowe
Wire, vinyl coated.
  • Can be used on the bench or as a wall rack
  • Drip tray can be removed from the side for easy emptying
Płyta posiada 18 kołków o długości 127 mm przeznaczonych do suszenia większych naczyń oraz 72 kołki o długości 76 mm do suszenia małych naczyń laboratoryjnych.