Drukuj
Statywy na krioprobówki, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
479-3229EA 350 PLN
479-3229
Statywy na krioprobówki, Nalgene®
Statywy do probówek Statywy na vialki kriogeniczne
PC, auroklawowalne.
  • Na 5×10 krioprobówek o Ø zewnętrznej 13,5 mm
Pozwalają na pracę z krioprobówkami jedną reką. Dno blokuje podstawę probówki.
Pozwalają na pracę z krioprobówkami jedną reką. Dno blokuje podstawę probówki.