Drukuj
Statywy na krioprobówki, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
479-3228EA 193 PLN
479-3228
Statywy na krioprobówki, Nalgene®
Statywy do probówek Statywy na vialki kriogeniczne
PC, autoklawowalne.
  • Dno blokuje podstawę probówki
  • Przestrzeń woków otworów pozwala na łatwe wyciąganie probówek
Pozwalają na pracę z krioprobówkami jedną reką.