Drukuj
VWR®, Statywy na kriopudełka
Dostawca: VWR Collection
211-0230EA 1570 PLN
211-0230 211-0231
VWR®, Statywy na kriopudełka
Statywy do probówek Statywy na kriopudełka
Stal nierdzewna, z uchwytami.
Poziome stelaże na kriopojemniki o rozmiarach do 133×133 mm.