Drukuj
VWR®, Statyw na krioprobówki
Dostawca: VWR
VWR®
211-0139EA 153 PLN
211-0139
VWR®, Statyw na krioprobówki
Statywy do probówek Statywy na vialki kriogeniczne
PC.
  • Numerowane dołki
  • Konstrukcja dołków gwarantująca stabilność wials i ułatwiająca ich otwieranie i zamykanie
  • Perforowane uchwyty ułatwiające przenoszenie w rękawicach
Możliwość zamrażania i autoklawowania
  • Numerowane dołki. Konstrukcja dołków gwarantująca stabilność wials i ułatwiająca ich otwieranie i zamykanie. Perforowane uchwyty ułatwiające przenoszenie w rękawicach.
Możliwość zamrażania i autoklawowania.