Drukuj
Statywy na kriopudełka, Nalgene®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
5036-0004 5036-0009 5038-4322 5038-4422 DS5035-0004 DS5035-0009 DS5037-0004 DS5037-0007
212-8117EA 823 PLN
212-8117 212-8118 212-8119 212-8120 479-3351 479-3352 479-3356 479-3357
Statywy na kriopudełka, Nalgene®
Statywy do probówek Statywy na kriopudełka
Stal nierdzewna.
Statywy trzymają każde pudełko bezpiecznie ale oddzielnie i pozwalają na ich szybkie wyciąganie i odkładanie na miejsce.
Pionowe
479-3351, 479-3352: na pudełka na 5×5 krioprobówek
212-8117, 212-8118: na standardowe kriopudełka
479-3356, 479-3357: na kriopudełka na probówki 5 ml i na pudełko Mr. Frosty
Poziome
Mieszczą większość pionowych przedziałów do mrożenia
Do standardowych kriopudełek 133×133×51 mm
Z dwoma bocznymi uchwytami
Dodatkowe informacje: Dostarczane bez kriopudełek.